주요 문서
639052
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]bromomagnesium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4BrF6Mg
CAS Number:
Molecular Weight:
306.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in THF
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc([Mg]Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6.BrH.Mg/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
FTKNONULORTDRS-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-4.0 °F
Flash Point (°C)
-20 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)