주요 문서
561797
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorophenylmagnesium bromide solution
0.3 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
235.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
0.3 M in THF
bp
65 °C
density
0.975 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cc([Mg]Br)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3.BrH.Mg/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9;;/h2-3H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
RHOSOGQLMWAFJM-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)