Key Documents
372005
Sigma-Aldrich
3-[Bis(trimethylsilyl)amino]phenylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3Si]2NC6H4MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
296.24
Beilstein:
7706704
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in THF
bp
67 °C
density
0.954 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)N(c1cccc([Mg]Cl)c1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.ClH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h7-8,10-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WTHNLZGMHQKYRT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter