Key Documents
614491
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-propan-d6-ol
98 atom % D
동의어(들):
3-Bromopropanol-d6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCD2CD2CD2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
145.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
기술
protein expression: suitable
bp
62 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.602 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
InChI key
RQFUZUMFPRMVDX-NMFSSPJFSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
149.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)