주요 문서
489360
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-13C2
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO13CH213CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
64.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥99% (GC)
양식
liquid (solution)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
density
1.148 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
저장 온도
room temp
SMILES string
O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-ZDOIIHCHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
231.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
111.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)