주요 문서
587745
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-13C2, Glycine-13C2, N-Fmoc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH-Fmoc)13CH213CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
299.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
형태
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+2
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,16+1
InChI key
NDKDFTQNXLHCGO-QZZXWHIHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)