주요 문서
900378
Sigma-Aldrich
Jasmonic-2,4,4-d3-(acetyl-2,2-d2) acid
with variable deuteration on OD, ≥97 atom % D, ≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D5H13O3
Molecular Weight:
215.30
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥97 atom % D
분석
≥97%
양식
liquid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1[C@]([2H])(C/C=C\CC)[C@@H](C([2H])(C(O[R])=O)[2H])CC1([2H])[2H]
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)