주요 문서
591777
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)morpholine
97%
동의어(들):
N-(4-Bromophenyl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
242.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
114-118 °C (lit.)
작용기
bromo
ether
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12BrNO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
InChI key
UJTKZWNRUPTHSB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
591777-25G4061832242576
591777-5G4061832242583