주요 문서
561835
Sigma-Aldrich
5-Azabenzimidazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5N3
CAS Number:
Molecular Weight:
119.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES string
c1cc2[nH]cnc2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
UBOOKRVGOBKDMM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
5-Azabenzimidazole may be used in the preparation of ZIF-22 membrane (ZIF- Zeolitic imidazolate frameworks).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Molecular-sieve membrane with hydrogen permselectivity: ZIF-22 in LTA topology prepared with 3-aminopropyltriethoxysilane as covalent linker
Huang A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 122(29), 5078-5081 (2010)
Zeolite A imidazolate frameworks
Hayashi H, et al.
Nature Materials, 6(7), 501-506 (2007)