주요 문서
555339
Sigma-Aldrich
Cap Mix A
80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
NACRES:
NA.21
bp:
65 °C (lit.)
제품명
Cap Mix A, (80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine),
불순물
≤0.01% water
water
bp
65 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)