주요 문서
540129
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl tosylate
98%
동의어(들):
(S)-(+)-Glycidyl p-toluenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol p-toluenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
228.26
Beilstein:
3592143
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
46-49 °C (lit.)
작용기
ether
tosylate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in the first enantioselective synthesis of (R)- and (S)-4-acetyl-3-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b]oxazines.
법적 정보
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Henry, N. et al.
Tetrahedron Letters, 45, 1465-1465 (2004)