주요 문서
408581
Sigma-Aldrich
Z-Thr-OMe
98%
동의어(들):
N-Carbobenzyloxy-L-threonine methyl ester, Z-L-Threonine methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
267.28
Beilstein:
2220800
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]25/D −18°, c = 1 in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
92-94 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)O
InChI
1S/C13H17NO5/c1-9(15)11(12(16)18-2)14-13(17)19-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11,15H,8H2,1-2H3,(H,14,17)/t9-,11+/m1/s1
InChI key
OPZWAOJFQFYYIX-KOLCDFICSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)