주요 문서
484652
Sigma-Aldrich
6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
98%
동의어(들):
6-Bromopicolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
192-194 °C (lit.)
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used in synthesis of chiral 2,2′-dipyidylamines
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 45, 5019-5021 (2004)