주요 문서
597872
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-6-bromopyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
200.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
51-55 °C (lit.)
작용기
bromo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
InChI key
RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)