주요 문서
450693
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Benzyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
205.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]22/D −98°, c = 2 in chloroform
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
mp
65-68 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OC(=O)N[C@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)10(13-11(14)15-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI key
AEEGFEJKONZGOH-JTQLQIEISA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)