Key Documents
451584
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroaluminate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
동의어(들):
Sodium aluminum chloride (NaAlCl4 ), Sodium aluminum tetrachloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaAlCl4
CAS Number:
Molecular Weight:
191.78
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
anhydrous
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
형태
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: aluminum
불순물
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
185 °C (lit.)
density
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Al.4ClH.Na/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI key
CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
부속물
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges