Chiral Auxiliaries
카이랄 보조제를 사용하여 다양한 합성 경로에 대한 입체화학적 결과를 제어함으로 많은 거울상이성질체적으로 순수한 화합물을 시간 효율적인 방식으로 합성할 수 있습니다. 보조제는 이러한 구조를 유기 화합물에 일시적으로 부착함으로써 향후 반응의 입체 선택성에 영향을 줄 수 있습니다. 입체선택적 보호가 더 이상 필요하지 않으면, 카이랄 보조제를 제거하고 향후 사용을 위해 재활용할 수 있습니다. 비대칭 합성은 거울상이성질체 형태의 특정 치료 및 천연 제품 화합물의 화학적 생산에서 중요한 역할을 합니다. 자사는 시장을 선도하는 혁신적인 에페드린 유도체, 옥사졸리디논 유도체 및 황 기반 카이랄 보조제를 제공하여 귀하의 애플리케이션에 적합하도록 합니다.
Products
비대칭 합성을 위한 에페드린 유도체
에페드린뿐만 아니라 에페드린 이성질체 및 유도체는 포스핀-포스포나이트 리간드와 같은 광학 활성 분자의 제조에서 중요한 역할을 하며, 안정적인 구성 또는 고유한 확인을 갖는 새로운 분자의 합성을 가능하게 합니다. 자사의 리간드는 비대칭 유기 합성에서 촉매제, 카이랄 보조제 또는 유도자 역할을 할 수 있는 안정적인 비탄소 입체형성 중심을 가지고 있습니다.
비대칭 합성을 위한 옥사졸리디논 유도체
옥사졸리디논 유도체는 구조-활성 관계가 잘 정립되어 있으며 다양한 비대칭 변형을 위한 부분입체선택적 반응에 사용됩니다. 자사의 유도체는 알돌, 알킬화 또는 딜스-알더 반응에 자주 사용되며, 이후 입체 장애는 제거됩니다.
황 기반 카이랄 보조제
자사의 편리한 황 기반 카이랄 보조제는 입체생성기로서 효과적이며 애플리케이션에 따라 잘 알려진 다른 카이랄 보조제보다 우수할 수 있습니다. 자사의 보조제는 아세테이트 알돌 반응, 라세미 혼합물 분해, 마이클(Michael) 첨가 및 분자내 티오-마이클/알돌 고리화 캐스케이드 반응에 대한 약리학적 활성을 구비한 천연 제품 및 화합물 합성에 유용합니다.