주요 문서
411094
Sigma-Aldrich
1,1-Dichlorosilacyclobutane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6Cl2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
141.07
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
113-115 °C (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Si]1(Cl)CCC1
InChI
1S/C3H6Cl2Si/c4-6(5)2-1-3-6/h1-3H2
InChI key
PASYEMKYRSIVTP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
68.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
20 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1