주요 문서
41571
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylsiletane
≥95%
동의어(들):
1,1-Dimethylsilacyclobutane, Dimethyltrimethylenesilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12Si
CAS Number:
Molecular Weight:
100.23
Beilstein:
102434
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.428
density
0.777 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si]1(C)CCC1
InChI
1S/C5H12Si/c1-6(2)4-3-5-6/h3-5H2,1-2H3
InChI key
YQQFFTNDQFUNHB-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Reactive silicon compound undergoing various insertion reactions giving 5- and 6-membered rings
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
23.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Y. Kakeyama et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 1461-1461 (1991)
Tetrahedron Letters, 31, 6059-6059 (1990)
K. Matsumoto et al.
Tetrahedron Letters, 31, 6055-6055 (1990)