주요 문서
296937
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylchlorosilane
97%
동의어(들):
Chloro-di-tert-butylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3C]2SiHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
178.77
Beilstein:
2203045
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
82-84 °C/45 mmHg (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[SiH](Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
InChI key
OGWXFZNXPZTBST-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organometallics, 11, 3542-3542 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2927-2927 (1993)