주요 문서
376361
Sigma-Aldrich
(R)-α-Acryloyloxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12O4
CAS Number:
Molecular Weight:
184.19
Beilstein:
4668587
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +6.0°, c = 17 in methylene chloride
포함
0.1% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
density
1.125 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
acrylate
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1OC(=O)C=C
InChI
1S/C9H12O4/c1-4-6(10)13-7-8(11)12-5-9(7,2)3/h4,7H,1,5H2,2-3H3/t7-/m0/s1
InChI key
ICMBTQSRUNSRKI-ZETCQYMHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)