주요 문서
337781
Sigma-Aldrich
Tetradecylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
동의어(들):
Chlorotetradecylmagnesium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)13MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
257.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in THF
density
0.923 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C14H29.ClH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-14H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
SKZDCNLZNNZOFG-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F
Flash Point (°C)
-17 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)