주요 문서
424056
Sigma-Aldrich
Pentadecylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)14MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
315.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
density
0.793 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C15H31.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-15H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
NNIBYWYQYUJVFG-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yinlin Li et al.
Molecular imaging, 14, 516-525 (2015-10-16)
The goal of this study was to establish a quantitative method for measuring fatty acid (FA) metabolism with partial volume (PV) and spill-over (SP) corrections using dynamic [(11)C]palmitate positron emission tomographic (PET) images of mouse heart in vivo. Twenty-minute dynamic