주요 문서
332542
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropyl-1,3-propanediamine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHNH(CH2)3NHCH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
77 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)NCCCNC(C)C
InChI
1S/C9H22N2/c1-8(2)10-6-5-7-11-9(3)4/h8-11H,5-7H2,1-4H3
InChI key
OAVPQXXPJZPXTA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)