주요 문서
324132
Sigma-Aldrich
4,5-Dicyanoimidazole
95%
동의어(들):
4,5-Imidazoledicarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2N4
CAS Number:
Molecular Weight:
118.10
Beilstein:
118208
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
mp
168-175 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
N#Cc1nc[nH]c1C#N
InChI
1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
InChI key
XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Matthew T Holden et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11420-11428 (2015-10-24)
The photolithographic fabrication of high-density DNA and RNA arrays on flexible and transparent plastic substrates is reported. The substrates are thin sheets of poly(ethylene terephthalate) (PET) coated with cross-linked polymer multilayers that present hydroxyl groups suitable for conventional phosphoramidite-based nucleic