주요 문서
322393
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl chloroformate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCO2C6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
186.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5254 (lit.)
bp
49 °C/0.27 mmHg (lit.)
density
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
주의사항
Moisture sensitive material, please handle the material under inert gas (N2)/ glove bag.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)