주요 문서
284777
Sigma-Aldrich
Methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate
97%
동의어(들):
Methyl 6-methylnicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
bp
160 °C/106 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-7(5-9-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
VYPPZXZHYDSBSJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Methyl 6-methylpyridine-3-carboxylate may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)