Key Documents
284459
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl acetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2Si(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.23
Beilstein:
1744463
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
1 (vs air)
vapor pressure
35 mmHg ( 30 °C)
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
107.5 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
density
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5(6)7-8(2,3)4/h1-4H3
InChI key
QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
66.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
19 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Novel base-initiated reactions of N-substituted pyridinium salts.
Journal of Fluorine Chemistry, 77(2), 161-168 (1996)