Merck
ホーム定量PCR(qPCR)プローブベースのqPCR
プローブベースのqPCR
プローブベースのqPCRは、目的のPCR産物で特定の配列を認識することで機能します。インターカレーター色素を使用して二本鎖DNAをすべて結合するSYBR®グリーンqPCR法とは異なり、プローブベースのqPCRは、蛍光標識された標的特異的プローブを使用します。この手法では、特定のDNA分子のみが標識されるため、特異性と感度が向上します。他の蛍光色素をプローブベースのqPCRと組み合わせて、さまざまな配列を標識、同定、増幅、および定量化することもできます。
メルクのプローブベースqPCR試薬は、より高い特異性と感度を向上させるためのホットスタート活性を備えたReadyMixeとして提供されます。LuminoCt®製品は一般的なqPCR機器用に最適化されており、KiCqStart®試薬はさまざまなqPCR機器用にデザインされています。
高速/従来のqPCR:
  • KiCqStart® – 主要なqPCR機器すべてに対応するフォーマット
  • LuminoCt® – ほとんどのサイクラーと互換性あり
従来のqPCR
高速/従来のqPCR
KiCqStart® ReadyMix™ – 機器に最適化
KiCqStart®プローブPCRは、特異性を高めるための厳格なホットスタートメカニズムを採用しています。マスターミックスには、qPCRに必要なすべての基本成分が含まれており、プライマー、プローブ、水を加えるだけで、アッセイの準備が完了します。KiCqStart®は、TaqMan®プローブ、モレキュラービーコン、LightCycle®プローブ、Scorpion®プローブなどのさまざまな蛍光プローブと互換性があります。お使いの機器に合わせて最適化されたKiCqStart®製品を以下から選択してください。
KiCqStart® ReadyMix™ – 機器に最適化
Loading
LuminoCt® ReadyMix – 高度に最適化
LuminoCt®は、正確さ、精度、感度を犠牲にすることなく、わずか25分で高速qPCRを実行します。JumpStart Taq抗体含有の高度に最適化されたReadyMixとして製造されているため、急速な活性化が可能となり、比類のない分析感度が実現します。ReadyMixは、アッセイ条件を最適化する必要性がなく、一般的に使用されているqPCR機器と互換性があります。多くの場合、キットを購入してアッセイを構築するだけで、すぐに作業を開始できます。
LuminoCt ReadyMix – 高度に最適化
Loading
従来のqPCR
従来のqPCR用のJumpStart Taq ReadyMix
メルクのJumpStart ReadyMixは、ハイスループットを実現するのに最適です。qPCRに必要なすべての構成要素が含まれており、蛍光検出、プライマー、テンプレートと組み合わせるだけです。他の組込済み製品とは異なり、何も組み込まれていないJumpStart Taq ReadyMixでは、独自の検出方法を極めて柔軟に選択できます。
サイクル数を抑えて優れた増幅効率を達成