Merck
ホーム1分子カウント(SMC®)技術高感度イムノアッセイで厳密な検証が重要な理由
高感度イムノアッセイで厳密な検証が重要な理由
高感度イムノアッセイの厳密な検証は、正確な感度と最適な性能を得るために重要です。信頼できる結果を得るための高感度1分子カウント(SMC®)イムノアッセイの検証基準をご覧ください。
高感度イムノアッセイで検証が重要な理由
高感度イムノアッセイの検証は、感度の正確さと結果の信頼性を確認する上で重要です。検証には、LLOQ、添加回収率(Spike Recovery)など、さまざまな検証基準が使用されます。
SMC®高感度検出システムは、定量性に優れた、正確かつ堅牢なバイオマーカーアッセイを求める研究者のニーズに対応するものです。これらのアッセイは、厳密に開発され、複数のオペレーターによって数日間かけてテストされます。各イムノアッセイの検証には、優れた定量性を評価する包括的な基準が使用されます。
検証基準
以下に、SMC®アッセイの適格性確認に使用される検証基準について説明します。
定量下限(LLOQ)
定量下限(LLOQ)とは、CVが20%未満かつ精度が期待値の20%以内の標準曲線の最下点のことです。
アッセイ間(Inter-Assay)およびアッセイ内(Intra-Assay)精度
アッセイ間およびアッセイ内精度では、再現性を確保するために、複数のプレート上で数日間かけて同一サンプルを試験します。標準タンパク質を添加したサンプルと添加していないサンプルが、試験全体で20%以内の値を示す必要があります。
添加回収率 (Spike Recovery)
添加回収率では、実際のサンプルでの正確な測定を確保するために、標準曲線の最下点でアナライトを添加します。少なくとも10サンプルに添加し、許容される回収率は80~120%です。
希釈直線性
希釈直線性では、添加サンプルを少なくとも3段階で希釈します。少なくとも10サンプルに添加して希釈し、許容される回収率は80~120%です。
ダイナミックレンジ
アッセイのダイナミックレンジは、3~4 logの定量可能範囲です。
内在性レンジ
個々のドナーから少なくとも10サンプルを採取して、ベースラインのバイオマーカーレベルを定量する性能を評価します。
研究目的での使用に限定されます。診断目的では使用しないでください。