Merck
OSHA法 42/47 and ASTM® D5836: HPLCによるイソシアナートの分析、SUPELCOSIL LC-8、Collection/Desorption、ORBO-80使用
OSHA法 42/47 and ASTM® D5836: HPLCによるイソシアナートの分析、SUPELCOSIL™ LC-8、Collection/Desorption、ORBO™-80使用 application for air monitoring, application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SUPELCOSIL LC-8 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
関連製品
製品番号
詳細
価格
ORBO 80 イソシアナートフィルター
with cassettes: no, filter O.D. 37 mm, pkg of 25 ea
CONDITIONS
sample/matrix
calibration standard: isocyanate derivatives, 5 μg/mL in acetonitrile blank: 1-(2-pyridyl)piperazine (1-2PP) coated glass fiber filter desorbed in acetonitrile/DMSO, 9:1
adsorbent tube
ORBO-80 (20811)
column
SUPELCOSIL LC-8, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58297)
mobile phase
0.05 M ammonium acetate in water:acetonitrile, 70:30 (pH 6-6.2 with acetic acid)
flow rate
linear gradient, 0.7 mL/min to 2 mL/min in 15 min
detector
UV, 254 nm
injection
10 μL
詳細
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC