Merck
LC/MS Analysis of Omeprazole and Metabolites on Ascentis® Express HILIC
LC/MS Analysis of Omeprazole and Metabolites on Ascentis® Express HILIC application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express HILIC、2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
標準
製品番号
詳細
価格
フェナセチン
≥98.0% (HPLC)
オメプラゾール
analytical standard
CONDITIONS
column
Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase
[A] 5 mM ammonium formate in water, pH 6.5; [B] 5 mM ammonium formate in acetonitrile, pH 6.5; (2:98, A:B)
flow rate
0.3 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ESI(+), m/z 50-400
injection
0.1 μL
sample
1 mg/L each in mobile phase
詳細
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of omeprazole metabolites.