Merck
HPLCによるフルオキセチンエンチオマーの分析、Narrowbore CHIROBIOTIC® V2
HPLCによるフルオキセチンエンチオマーの分析、Narrowbore CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (15018AST)
mobile phase
13 mM ammonium acetate in methanol
flow rate
0.2 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm