HPLCによるmAb荷電改変体の分析、TSKgel® CM-STAT
材料
分析カラム
column
TSKgel CM-STAT, 10 cm x 4.6 mm I.D., 7 μm particles (821966)
mobile phase
[A] 20 mM MES buffer, pH 6.0; [B] 0.5 M NaCl in buffer A, pH 6.0
gradient
0% B (0 min), 30% B (15 min), 100% B (15 min),
0% B (17 min), 10% B (17 min), 10% B (21 min)
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 280 nm
injection
20 μL
sample
monoclonal antibodies (mAb A through E)
詳細
アナリシスノート
TSKgel CM-STAT弱陽イオン交換(WCX)カラムは、数種類のモノクローナル抗体の電荷変異体を分離するために用いられます。汎用の 25 cm長のWCXカラムによる一般的な分析は約80分間かかりますが、7 μm粒子を充填した10 cm TSKgel CM-STATカラムで分離を実施した場合、分析時間を大幅に短縮できました。5種類の抗体の分析プロファイルから、高分解能分析が分析時間約20分で得られることが示されています。
引用
「Ion Exchange Chromatography for the Characterization of Biotherapeutics」(The Supelco Reporter, Vol. 29.3, page 20)より。
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation