Merck
HPLCによるフェニレフリンエナンチオマーの分析、 CYCLOBOND I 2000 AC
HPLCによるフェニレフリンエナンチオマーの分析、 CYCLOBOND I 2000 AC application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
(R)-(−)-フェニレフリン 塩酸塩
analytical standard
(R)-(−)-フェニレフリン 塩酸塩
powder
(R)-(−)-フェニレフリン 塩酸塩
tested according to Ph. Eur.
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 ACキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase
[A] 0.5% w/v sodium acetate, pH 5.5; [B] methanol; (90:10, A:B)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
22 °C
detector
UV, 254 nm