Merck
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V (method 2)
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V (method 2) application for HPLC
材料
標準
製品番号
詳細
価格
(S)-(−)-ワルファリン
≥97% (HPLC)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 0.1% triethylamine acetate, pH 5.0; [B] THF; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 254 nm
injection
1 μL
sample
4 mg/mL in methanol