Merck
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 (UV at 278 nm)
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 (UV at 278 nm) application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ワルファリン
analytical standard
ワルファリン
PESTANAL®, analytical standard
(R)-(+)-ワルファリン
≥97% (HPLC)
(S)-(−)-ワルファリン
≥97% (HPLC)
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V (method 1)
application for HPLC
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V (method 2)
application for HPLC
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 キラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] acetic acid; [C] TEA; (100:0.3:0.2, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 278 nm
injection
2 μL
sample
2 mg/mL in mobile phase