Merck
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ワルファリン
analytical standard
ワルファリン
PESTANAL®, analytical standard
(R)-(+)-ワルファリン
≥97% (HPLC)
(S)-(−)-ワルファリン
≥97% (HPLC)
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 280 nm