Merck
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V (method 1)
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V (method 1) application for HPLC
材料
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V (method 2)
application for HPLC
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 (UV at 278 nm)
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
ワルファリン
analytical standard
ワルファリン
PESTANAL®, analytical standard
(R)-(+)-ワルファリン
≥97% (HPLC)
(S)-(−)-ワルファリン
≥97% (HPLC)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] 5 mM ammonium acetate, pH 4.1; (30:70, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
1 mg/mL in mobile phase