Merck
HPLCによるアクリルアミドおよびアクリル酸の分析、Discovery® HS F5
HPLCによるアクリルアミドおよびアクリル酸の分析、Discovery® HS F5 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Discovery® HS F5 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Discovery HS F5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567516-U)
mobile phase
0.05% formic acid
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 206 nm
injection
1 μL
sample
1.0 mg/mL each in mobile phase