Merck
HPLCによる6つのエンケフェリンペプチド(キラルおよびアキラル)の分離分析、CHIROBIOTIC® T2
HPLCによる6つのエンケフェリンペプチド(キラルおよびアキラル)の分離分析、CHIROBIOTIC® T2 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T2 キラル HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
[A] 5 mM ammonium formate, pH 3.3; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate
0.5 mL/min
detector
UV, 230 nm