HPLCによるシブトラミンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V2
材料
分析カラム
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
15 mM ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
injection
10 μL
sample
1 mg/mL in methanol
詳細
アナリシスノート
シブトラミンはキラル化合物で、肥満の長期治療用として承認されている数少ない薬剤の1つです。R体エナンチオマーには、体重減少と摂食低下という望ましい効果がありますが、S体エナンチオマーにはそれとは反対の作用があります。これは、キラルHPLCが医薬品分析や臨床分析に重要であることが分かる格好の例です。AstecのCHIROBIOTIC® V2は、シンプルでMS対応の移動相を用いて、シブトラミンのエナンチオマー分離に優れた効果を発揮します。