Merck
HPLCによるプロメタジンエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLCによるプロメタジンエナンチオマーの分析、Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
プロメタジン 塩酸塩
プロメタジン 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.8:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 254 nm
injection
10 μL
sample
1 mg/mL in mobile phase