Merck
HPLCによるピンドロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
HPLCによるピンドロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ピンドロール
≥98% (TLC), powder
S(–)-Pindolol
solid
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
HPLCによるピンドロールエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
15 mM ammonium formate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm
injection
5 μL
sample gas