Merck
HPLCによるピロカリピン、ベタキソロール、およびベンズアルコニウムクロリドの分析、Ascentis Express HILIC
HPLCによるピロカリピン、ベタキソロール、およびベンズアルコニウムクロリドの分析、Ascentis Express HILIC application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express HILIC、2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express HILIC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ESI (+), XIC m/z 304, 332 (BAC), 209 (pilocarpine), 308 (betaxolol)
injection
2 μL
sample
10 mg/L in acetonitrile