HPLCによるフェンスキスイミドエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP
材料
分析カラム
column
CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase
[A] isopropanol; [B] hexane; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
22 °C
detector
UV, 254 nm
injection
10 μL
sample
4 mg/mL in methanol