HPLCによるp-チロシンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
![HPLCによるp-チロシンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T application for HPLC](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/153/915/4bf88a4e-191a-4e0a-b198-5449f6b226b7/800/4bf88a4e-191a-4e0a-b198-5449f6b226b7.jpg)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 205 nm