Merck
HPLCによるミアンセリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2
HPLCによるミアンセリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ミアンセリン 塩酸塩
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
HPLCによるミアンセリンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® V2 キラル HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
15 mM ammonium acetate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm