Merck
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP (No Additives)
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP (No Additives) application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
ミアンセリン 塩酸塩
CONDITIONS
column
Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; (100, A)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
injection
2 μL
sample
2 mg/mL in mobile phase