HPLCによるメチルフェニダート(リタリン) エナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® V2
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
15 mM ammonium acetate in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 215 nm